Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass 3.3 Filter Funnels
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass, these funnels are an excellent option for filtering in the laboratory.
Marca: BRAND™ 466134
159.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Descripción
- Vidrio transparente
- Con área de etiqueta para escritura blanca
- Se venden individualmente
Especificaciones
95 mm | |
22 mm | |
Transparente | |
4 | |
Embudo de filtro |
500 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Modelo 25 D | |
1/paq. |