Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass 3.3 Filter Funnels
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass, these funnels are an excellent option for filtering in the laboratory.
62.15€ - 181.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Embudo de filtro |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Color | Transparente |
Cantidad | 1/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10747281
|
BRAND™
465423 |
125 ml | 3 |
97.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10654352
|
BRAND™
466133 |
500 ml | 3 |
152.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10101921
|
BRAND™
464714 |
75 ml | 4 |
77.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10602252
|
BRAND™
464004 |
50 ml | 4 |
66.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10111921
|
BRAND™
465424 |
125 ml | 4 |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10151441
|
BRAND™
464003 |
50 ml | 3 |
62.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10588961
|
BRAND™
466134 |
500 ml | 4 |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10612252
|
BRAND™
464713 |
75 ml | 3 |
69.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Clear glass
- With white write-on label area
- Sold individually
Especificaciones
Embudo de filtro | |
Vidrio de borosilicato | |
Transparente | |
1/paq. |