Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass 3.3 Filter Funnels
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass, these funnels are an excellent option for filtering in the laboratory.
Marca: BRAND™ 464003
54.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Descripción
- Vidrio transparente
- Con área de etiqueta para escritura blanca
- Se venden individualmente
Especificaciones
35 mm | |
10 mm | |
Transparente | |
3 | |
Embudo de filtro |
50 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Código de identificación 3 D | |
1/paq. |