Learn More
Bohlender™ Tapas de PTFE-EX del reactor BOLA™
Tapas de reactor fabricadas con PTFE-EX adecuadas para reactores de vidrio con brida plana Schott.
Marca:  Bohlender™ B170-04
Detalles adicionales : Peso : 2.21300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17196954
  • 430.36€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fabricado con PTFE-EX disipativo estático
  • Adecuado para reactores de vidrio DN 100 con brida plana SCHOTT
  • Con roscas para la conexión de los racores de transición
  • Calibre con rosca hembra M5x6 para conexión a tierra en el lado superior de la tapa
  • De fácil montaje
  • Ampliable con flexibilidad
  • Compatible con reactores de vidrio con brida plana SCHOTT
  • Resistencia química universal
  • Con conectores para el uso de equipos existentes con junta esmerilada o rosca GL
Conexiones de rosca en detalle:
  • Conexión roscada céntrica (púrpura) para la inserción de un cojinete de agitador
  • Conexión roscada vertical (azul) con alineación paralela al eje del agitador
  • Conexión roscada inclinada (amarilla) con dirección recta al eje del agitador
  • Conexión roscada inclinada (verde) con dirección a un lado del eje del agitador
Especificaciones
Especificaciones
Cuello central de 12,7 mm (1/2 pulg), 3 cuellos laterales de 12,7 mm (1/2 pulg)
PTFE-EX
NPT de 12,7 mm (1/2 pulg) a un lado del eje
4 roscas hembra NPT
Reactores de vidrio DN 60 con brida plana SCHOTT