Learn More
Bohlender™ Tapas de PTFE-EX del reactor BOLA™
Tapas de reactor fabricadas con PTFE-EX adecuadas para reactores de vidrio con brida plana Schott.
430.36€ - 638.12€
Especificaciones
Material PTFE-EX
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º conexión de manguera Incluye Tipo Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º conexión de manguera Incluye Tipo Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
17196954
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
B170-04
NPT de 12,7 mm (1/2 pulg) a un lado del eje Cuello central de 12,7 mm (1/2 pulg), 3 cuellos laterales de 12,7 mm (1/2 pulg) 4 roscas hembra NPT Reactores de vidrio DN 60 con brida plana SCHOTT
430.36€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
17106964
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
B170-16
NPT de 12,7 mm (1/2 pulg) directamente al eje, NPT de 12,7 mm (1/2 pulg) o NPT de 6,35 mm (1/4 pulg) a un lado del eje, NPT de 6,35 mm (1/4 pulg) vertical Cuello central de 12,7 mm (1/2 pulg), 2 cuellos laterales de 6,35 mm (1/4 pulg) y 3 de 12,7 mm (1/2 pulg). 6 roscas hembra NPT Reactores de vidrio DN 100 con brida plana SCHOTT
638.12€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fabricado con PTFE-EX disipativo estático
  • Adecuado para reactores de vidrio DN 100 con brida plana SCHOTT
  • Con roscas para la conexión de los racores de transición
  • Calibre con rosca hembra M5x6 para conexión a tierra en el lado superior de la tapa
  • De fácil montaje
  • Ampliable con flexibilidad
  • Compatible con reactores de vidrio con brida plana SCHOTT
  • Resistencia química universal
  • Con conectores para el uso de equipos existentes con junta esmerilada o rosca GL
Conexiones de rosca en detalle:
  • Conexión roscada céntrica (púrpura) para la inserción de un cojinete de agitador
  • Conexión roscada vertical (azul) con alineación paralela al eje del agitador
  • Conexión roscada inclinada (amarilla) con dirección recta al eje del agitador
  • Conexión roscada inclinada (verde) con dirección a un lado del eje del agitador
Especificaciones
Especificaciones
PTFE-EX