Learn More
Bohlender™ Tapas de reactor BOLA™ para reactores de vidrio DN 60
Tapas de reactores para reactores de vidrio con brida plana Schott.Con roscas para la conexión de racores de transición y un cuello central NPT de 1,27 cm (0,5 pulg.)
Marca: Bohlender™ B150-04
Detalles adicionales : Peso : 2.30950kg
Descripción
- Adecuado para reactores de vidrio DN 60 con brida plana SCHOTT
- Con roscas para la conexión de racores de transición y un cuello central NPT de 1,27 cm (0,5 pulg.)
- De fácil montaje
- Ampliable con flexibilidad
- Fabricado en su totalidad con PTFE
- Resistencia química universal
- Con conectores para el uso de equipos existentes con junta esmerilada o rosca GL
Conexiones de rosca en detalle:
- Conexión roscada céntrica (púrpura) para la inserción de un cojinete de agitador
- Conexión roscada vertical (azul) con alineación paralela al eje del agitador
- Conexión roscada inclinada (amarilla) con dirección recta al eje del agitador
- Conexión roscada inclinada (verde) con dirección a un lado del eje del agitador
Especificaciones
Cuello central de 12,7 mm (1/2 pulg), 3 cuellos laterales de 12,7 mm (1/2 pulg) | |
4 cuellos centrales de rosca hembra | |
NPT de 12,7 mm (1/2 pulg) a un lado del eje |
Reactores de vidrio DN 60 con brida plana SCHOTT | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |