Learn More
Bohlender™ Tapas de reactor BOLA™ para reactores de vidrio DN 60
Tapas de reactores para reactores de vidrio con brida plana Schott.Con roscas para la conexión de racores de transición y un cuello central NPT de 1,27 cm (0,5 pulg.)
332.84€ - 355.10€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Reactores de vidrio DN 60 con brida plana SCHOTT |
---|---|
Tipo de producto | 4 cuellos centrales de rosca hembra |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17186934
|
Bohlender™
B150-04 |
Cuello central de 12,7 mm (1/2 pulg), 3 cuellos laterales de 12,7 mm (1/2 pulg) |
332.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17176934
|
Bohlender™
B150-02 |
Cuello central de 12,7 mm (1/2 pulg), 2 cuellos laterales de 6,35 mm (1/2 pulg) y 1 de 6,35 mm (1/4 pulg). |
355.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Adecuado para reactores de vidrio DN 60 con brida plana SCHOTT
- Con roscas para la conexión de racores de transición y un cuello central NPT de 1,27 cm (0,5 pulg.)
- De fácil montaje
- Ampliable con flexibilidad
- Fabricado en su totalidad con PTFE
- Resistencia química universal
- Con conectores para el uso de equipos existentes con junta esmerilada o rosca GL
Conexiones de rosca en detalle:
- Conexión roscada céntrica (púrpura) para la inserción de un cojinete de agitador
- Conexión roscada vertical (azul) con alineación paralela al eje del agitador
- Conexión roscada inclinada (amarilla) con dirección recta al eje del agitador
- Conexión roscada inclinada (verde) con dirección a un lado del eje del agitador
Especificaciones
Reactores de vidrio DN 60 con brida plana SCHOTT | |
4 cuellos centrales de rosca hembra | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |