Learn More
Bohlender™ Tapas de reactor BOLA™ para reactores de vidrio DN 60
Tapas de reactores para reactores de vidrio con brida plana Schott.Con roscas para la conexión de racores de transición y un cuello central NPT de 1,27 cm (0,5 pulg.)
Marca:  Bohlender™ B150-02
Detalles adicionales : Peso : 2.40800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17176934
  • 355.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Suitable for glass reactors DN 60 with SCHOTT flat flange
  • With screw-in threads for connection of transition fittings and a center neck NPT 1/2 in.
  • Easy assembly
  • Flexibly expandable
  • Completely made of PTFE
  • Universal chemical resistance
  • With connectors for the use of existing equipment with ground joint or GL thread
Thread connections in detail:
  • Centric thread connection (purple) for insertion of a stirrer bearing
  • Vertical thread connection (blue) with parallel alignment to the stirrer shaft
  • Inclined thread connection (yellow) with direction straight to the stirrer shaft
  • Inclined thread connection (green) with direction aside the stirrer shaft
Especificaciones
Especificaciones
Cuello central de 12,7 mm (1/2 pulg), 2 cuellos laterales de 6,35 mm (1/2 pulg) y 1 de 6,35 mm (1/4 pulg).
4 cuellos centrales de rosca hembra
NPT de 6,35 mm (1/4 pulg) directamente al eje, NPT de 12,7 mm (1/2 pulg) a un lado del eje
Reactores de vidrio DN 60 con brida plana SCHOTT
Politetrafluoroetileno (PTFE)