missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Rodamientos de agitador de PTFE Bola

Utilice estos rodamientos de PTFE con ejes de agitador de acero inoxidable, vidrio y BOLA. Los rodamientos de agitador de PTFE Bohlender™ BOLA™ disponen de una junta especial fabricada con PTFE y una junta tórica de FPM que se comprime mediante un tapón de rosca GL que proporciona un buen sellado del eje del agitador. Esta junta se puede intercambiar tras el desgaste.

Marca:  Bohlender™ C424-18

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10308801

  • 62.49€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Cono con junta esmerilada fabricado con PTFE con anillos de sellado en el exterior para evitar la adherencia de la conexión y para reducir el riesgo de rotura del vidrio.
  • Adecuado para vacío
  • Resistencia química universal
  • Intervalo de temperatura: De -15 a +200 °C
Especificaciones

Especificaciones

16 mm
86mm
45/40
Rodamiento del agitador
Apto para vacío, ángulo perfecto para varillas agitadoras BOLA, vidrio y acero inoxidable
1 unidad
De -200 °C a +250 °C
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales