Learn More
Bohlender™ Rodamientos de agitador de PTFE Bola
Descripción
- Cono con junta esmerilada fabricado con PTFE con anillos de sellado en el exterior para evitar la adherencia de la conexión y para reducir el riesgo de rotura del vidrio.
- Adecuado para vacío
- Resistencia química universal
- Intervalo de temperatura: De -15 a +200 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para vacío, ángulo perfecto para varillas agitadoras BOLA, vidrio y acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 72mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Junta cónica estándar | 29/32 |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Rodamiento de agitador. |