Learn More
Bohlender™ Bola PTFE/PEEK Propeller with 4 Blades
Marca: Bohlender™ C448-08
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Especificaciones
8 mm | |
4 palas | |
De -200 °C a +250 °C | |
50 x22 x 4 mm (An x P x Al) |
El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte. | |
1 unidad | |
Hélice |