Learn More
Bohlender™ Bola PTFE/PEEK Propeller with 4 Blades
180.20€ - 975.20€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte. |
---|---|
Incluye | 4 palas |
Cantidad | 1 unidad |
Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
Tipo | Hélice |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Diámetro del eje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Diámetro del eje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10795963
|
Bohlender™
C448-10 |
100 x 25 x 5 mm (An x Pr x Al) | 10 mm |
975.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10832100
|
Bohlender™
C448-08 |
50 x22 x 4 mm (An x P x Al) | 8 mm |
180.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte. | |
1 unidad | |
Hélice |
4 palas | |
De -200 °C a +250 °C |