Learn More
Bohlender™ Bola PTFE/PEEK Propeller with 4 Blades
Marca: Bohlender™ C448-10
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Especificaciones
10 mm | |
4 palas | |
De -200 °C a +250 °C | |
100 x 25 x 5 mm (An x Pr x Al) |
El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte. | |
1 unidad | |
Hélice |