missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Barras de agitación magnética con anillo de pivote BOLA™

Barras de agitación magnética con revestimiento de PTFE con anillo de pivote.

Marca:  Bohlender™ C354-11

Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17197014

  • 23.35€ / paquete de 10

Fecha estimada de envío: 28-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5)
  • Forma cilíndrica con anillo de pivote
  • Resistencia química universal
Especificaciones

Especificaciones

Cilíndrico
6 mm
0,8 in
Núcleo magnético con anillo de pivote
20 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0,24 in
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales