Learn More
Bohlender™ Barras de agitación magnética con anillo de pivote BOLA™
Descripción
- Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5)
- Forma cilíndrica con anillo de pivote
- Resistencia química universal
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Núcleo magnético con anillo de pivote |
| Diámetro (imperial) | 0,1 in |
| Longitud (imperial) | 0,3 in |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Forma | Cilíndrico |