Learn More
Bohlender™ Reducciones GL BOLA™, PPS
Reducciones GL fabricadas con PTFE y PPS.
33.35€ - 46.49€
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Color Negro
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con Tamaño de rosca Precio Cantidad y disponibilidad  
17187284
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
D784-03
Tubos de 0,8 a 8 mm Tapón GL 25, cuello de rosca GL 14
46.49€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17197284
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
D784-04
Tubos de 1,6 a 10 mm Tapón GL 25, cuello de rosca GL 18
33.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapón de rosca negro de PPS
  • Cuerpo de reducción móvil fabricado con PTFE con junta tórica fabricada con FKM para la transición a roscas GL
  • El cuerpo se puede mover independientemente de la tapa del tornillo de modo que la reducción completamente montada se pueda retirar y fijar en otro recipiente sin el riesgo de desmontar el tubo o el cable
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Negro