Learn More
Bohlender™ Junta con junta tórica BOLA™
Incluye una junta de PTFE y una junta tórica de FKM.
Marca:  Bohlender™ N912-01
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17834044
  • 27.04€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Junta de PTFE
  • Junta tórica de FKM
  • Sellado de repuesto para los filtros de flujos BOLA™
Especificaciones
Especificaciones
3 paq.
25 mm
Filtro de flujo BOLA™ N 1670-08
PTFE, FKM
GL 14
1 in