Learn More
Bohlender™ Junta con junta tórica BOLA™
Incluye una junta de PTFE y una junta tórica de FKM.
Marca:  Bohlender™ N912-02
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17804044
  • 41.01€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Junta de PTFE
  • Junta tórica de FKM
  • Sellado de repuesto para los filtros de flujos BOLA™
Especificaciones
Especificaciones
3 paq.
47 mm
Filtro de flujo BOLA™ N 1670-16
PTFE, FKM
GL 18
1,9 in