Learn More
Bohlender™ Filtros cilíndricos BOLA™
Filtros cilíndricos de PTFE poroso.
Marca:  Bohlender™ N1530-10
Detalles adicionales : Peso : 1.51650kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17157494
  • 143.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con PTFE poroso
  • Cilindro redondeado
  • Forma redonda para un mejor tratamiento
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
4,5 in
1,2 in
2,5 μm
115 mm
30 mm