Learn More
Bohlender™ Discos de filtración BOLA™
Discos de filtración de PTFE poroso.
Marca: Bohlender™ N1565-48
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Fabricado con PTFE poroso
- Grosor:1,0 mm
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
6362 mm2 | |
0,04 mm | |
90 mm |
5 μm | |
10 paq. | |
1 mm |