Learn More
Bohlender™ Discos de filtración BOLA™
Discos de filtración de PTFE poroso.
94.98€ - 480.00€
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
N.° por paquete 10 paq.
Grosor (métrico) 1 mm
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Diámetro de la membrana (métrico) Área de filtración Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro de la membrana (métrico) Área de filtración Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
17894014
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
N1565-06
47 mm 1735 mm2 1 μm
99.97€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17864014
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
N1565-18
47 mm 1735 mm2 10 μm
99.66€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17814024
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
N1565-24
47 mm 1735 mm2 25 μm
94.98€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17177504
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
N1565-06
47 mm 1735 mm2 1 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17197504
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
N1565-18
47 mm 1735 mm2 10 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17107514
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
N1565-24
47 mm 1735 mm2 25 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17117514
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
N1565-42
90 mm 6362 mm2 1 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17127514
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
N1565-48
90 mm 6362 mm2 5 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Fabricado con PTFE poroso
  • Grosor:1,0 mm
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
10 paq.
1 mm