Learn More
Bohlender™ Discos de filtración BOLA™
Discos de filtración de PTFE poroso.
Marca: Bohlender™ N1565-42
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Description
- Fabricado con PTFE poroso
- Grosor:1,0 mm
Specifications
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
6362 mm2 | |
0,04 in | |
90 mm |
1 μm | |
10 paq. | |
1 mm |