Learn More
Invitrogen™ Human BMX, His Tag Recombinant Protein
Bone marrow tyrosine kinase (BMX) is a non-receptor tyrosine kinase that belongs to the SRC-related TEC subfamily of tyrosine kinases.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001712 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 83 kDa |
Alias de gen | BMX, ETK, PSCTK3, PSCTK2 |
Familia Quinasa | TEC Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15428433
|
Invitrogen™
PR5116C |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10216192
|
Invitrogen™
PV4074 |
1 mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
BMX is an important regulator of various cellular processes including apoptosis, cell survival, cellular differentiation, cell migration, and transformation.
Especificaciones
NP_001712 | |
83 kDa | |
TEC Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.05% Triton™ X-100, 4 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
BMX, ETK, PSCTK3, PSCTK2 | |
Human | |
His Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus | |
Full Length, Recombinant, Cytoplasmic |