Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: CleanLift™ Indoor/Outdoor Vinyl
BMP™51/BMP™53 Cartridges: CleanLift™ Vinyl labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
Marca: Brady™ 143374
Detalles adicionales : Peso : 0.17820kg
Descripción
Cartuchos BMP™51/BMP™53:Las cintas de vinilo CleanLift™ están fabricadas en vinilo duradero termorretráctil con un adhesivo ultra-agresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
- Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
- Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado
- Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
- Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Negro sobre blanco | |
Vinilo | |
1,5 in. | |
762 cm | |
Permanente | |
Brillo | |
-40°C a +82°C | |
Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo. |
BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker | |
25 ft | |
38,10 mm | |
0,004 in. | |
No estéril | |
De -40 a 180 °F | |
ASTM D 523, PSTC-133, RoHS | |
1 unidad |