Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: Vinilo para interiores y exteriores CleanLift™
Código de producto. p-4518163
Click to view available options
Color:
Blanco sobre azul
Blanco sobre rojo
Blanco sobre verde
Negro sobre Naranja
Negro sobre amarillo
Negro sobre blanco
Negro sobre transparente
Rojo sobre blanco
Altura (métrico):
609,6 cm
762 cm
Anchura (métrico):
12,70 mm
38,10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12774059
Marca: Brady™ 143366
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
BMP™51/BMP™53 Cartridges: CleanLift™ Vinyl labels are made of durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
Cartuchos BMP™51/BMP™53:Las cintas de vinilo CleanLift™ están fabricadas en vinilo duradero termorretráctil con un adhesivo ultra-agresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
  • Material con un alto nivel de flexibilidad con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, muy texturizadas, sucias y de entornos difíciles, incluidos exteriores—
  • Se adapta y adhiere a superficies «difíciles» como bloques de escoria pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con camisa de papel y cajas moldeadas por soplado
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, pulverización de sal, limpiadores y detergentes y a la suciedad industrial general
  • Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Color Negro sobre transparente
Para utilizar con (equipo) BBP31 Sign and Label Printer, GlobalMark Industrial Label Maker, MiniMark Industrial Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, Labelizer Plus Sign and Label Maker
Material Vinilo
Longitud (imperial) 20 pies
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,10 mm
Altura (métrico) 609,6 cm
Grosor (imperial) 0,004 in.
Tipo de adhesivo Permanente
Esterilidad No estéril
Acabado Brillo
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +82°C
Certificaciones/conformidad ASTM D 523, PSTC-133, RoHS
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías, cinta de flechas, marcas de almacén, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo.
Cantidad 1 unidad