Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Class A Volumetric Flasks, with Certificate
Constructed of Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. Calibrated to contain a precise amount of liquid at a specific temperature. Includes polypropylene stopper and DE-M marking. Delivered with individual conformity certificate.
Marca: BRAND™ 936845
46.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M Se entrega con certificado individual de conformidad
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Polipropileno | |
20 ml | |
±0,04 ml | |
Sí | |
Tapón |
Certificado individual y de lotes de la USP, DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Estrecha | |
A | |
10/19 |