Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A ETERNA™ Blaubrand™
Shop All Brand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
100 ml
250 ml
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Description
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M Se entrega con certificado individual de conformidad
Specifications
Specifications
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,04 ml |
| Estilo de cuello | Ancha |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction