Learn More
Uvex Black/Blue/Gray 85347 Low Shoe - Width 10
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
Marca:  Uvex 8534750
Detalles adicionales : Peso : 1.40700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17215041
  • 129.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 28-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Zapato Uvex 1 8534.7 S2 SRC
  • Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Especialmente ligero y flexible
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metales
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Fabricados con la última tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
  • La tecnología UVEX Climazone garantiza una comodidad óptima
  • Material exterior de microvelour de alta tecnología transpirable y repelente al agua
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Plantilla extraíble Comfort, antiestática, con sistema de control de humedad y absorción de impactos en el talón y en la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta acolchados suaves
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Cumple los requisitos ESD, resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • Certificado Uvex Medicare para suelas individuales de inserto ortopédico y ajustes individuales de suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 8534.7
  • Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Especificaciones
Gris, Azul, Negra
50
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S2
Microvelour
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC