Learn More
Brady™ Black 7940 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Ribbon for Brady Printer BBP11 and BBP12
16.35€ - 39.65€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Longitud (métrico) | 70 m |
Diámetro (métrico) | 12,7 mm de diámetro interior |
Descripción | Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7940 |
Caras imprimibles | Lado de tinta fuera |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11528814
|
Brady™
804458 |
35 mm |
16.35€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11538814
|
Brady™
804459 |
65 mm |
30.30€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11548814
|
Brady™
804460 |
85 mm |
39.65€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- General purpose, standard performance wax ribbon for paper and temporary labelling
Especificaciones
Negro | |
12,7 mm de diámetro interior | |
Lado de tinta fuera |
70 m | |
Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7940 | |
1 unidad |