Learn More
Brady™ Cartucho de impresora de transferencia térmica de la serie 7940, color negro
Descripción
- Cinta de parafina de uso general y rendimiento estándar para el etiquetado temporal y de papel
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Longitud (métrico) | 70 m |
| Anchura (métrico) | 65 mm |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm de diámetro interior |
| Descripción | Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7940 |
| Caras imprimibles | Lado de tinta fuera |
| Cantidad | 1 unidad |
| Alternate Part Number | R7940-65X70/O |