Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline Multi-Channel Mechanical Pipettes
Ideal for universities and colleges or any laboratory seeking cost-efficient, reliable liquid-handling tool. Sartorius™ Biohit™ Proline Multi-Channel Mechanical Pipettes are adjustable-range pipettes that can be used with many tip brands. Available in 8- or 12-channel designs.
Marca: Sartorius™ 720220
757.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23285" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15500kg
Descripción
- Peso ligero con alta precisión y precisión para su uso en profesionales
- Amplia gama de pipetas con rangos de volumen ajustables
- Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
- Agarre relajado con soporte ergonómico para los dedos
- Reducción del riesgo de contaminación con los filtros Safe-Cone disponibles
- Compatible con muchas puntas universales, incluyendo puntas Optifit y puntas SafetySpace
Especificaciones
CE | |
Amarillo | |
Relajado | |
8 | |
Pipeta Mecánica Proline | |
Para universidades y escuelas superiores, o cualquier laboratorio que busque una herramienta rentable para la manipulación de líquidos. | |
5 a 50 μL | |
1 cada uno |
Para puntas Optifit 200/350μL y puntas con filtro SafetySpace™ 120/200/300μL | |
Filtros Safe-Cone de polietileno de 1,83 mm de diámetro estándar. Punta de 200/350 µl Optifit™, punta con filtro de 120/200/300 µl SafetySpace™ | |
Polipropileno | |
Biohit™ Proline™ | |
De 5 a 50 μl | |
Filtros estándar Safe-Cone de polietileno de 1,83 mm de diá. Filtros de polietileno Safe-Cone, para puntas Optifit 200/350μL y puntas con filtro SafetySpace&trade 120/200/300μL | |
0,5 μl |