Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline Multi-Channel Mechanical Pipettes
Ideal for universities and colleges or any laboratory seeking cost-efficient, reliable liquid-handling tool. Sartorius™ Biohit™ Proline Multi-Channel Mechanical Pipettes are adjustable-range pipettes that can be used with many tip brands. Available in 8- or 12-channel designs.
Marca:  Sartorius™ 720320
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10525372
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Peso ligero con alta precisión y precisión para su uso en profesionales
  • Amplia gama de pipetas con rangos de volumen ajustables
  • Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
  • Agarre relajado con soporte ergonómico para los dedos
  • Reducción del riesgo de contaminación con los filtros Safe-Cone disponibles
  • Compatible con muchas puntas universales, incluyendo puntas Optifit y puntas SafetySpace
Especificaciones
Especificaciones
CE
Amarillo
Relajado
12
Pipeta Mecánica Proline
Para universidades y escuelas superiores, o cualquier laboratorio que busque una herramienta rentable para la manipulación de líquidos.
5 a 50 μL
1 cada uno
Para puntas Optifit 200/350μL y puntas con filtro SafetySpace&trade 120/200/300μL
Filtros Safe-Cone de polietileno de 1,83 mm de diámetro estándar. Punta de 200/350 µl Optifit™, punta con filtro de 120/200/300 µl SafetySpace™
Polipropileno
Biohit™ Proline™
De 5 a 50 μl
Filtros estándar de 1,83 mm de diá. Filtros de polietileno Safe-Cone, para puntas Optifit 200/350μL y puntas de filtro SafetySpace&trade 120/200/300μL
0,5 μl