Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline Multi-Channel Mechanical Pipettes
Ideal for universities and colleges or any laboratory seeking cost-efficient, reliable liquid-handling tool. Sartorius™ Biohit™ Proline Multi-Channel Mechanical Pipettes are adjustable-range pipettes that can be used with many tip brands. Available in 8- or 12-channel designs.
Marca: Sartorius™ 720310
Detalles adicionales : Peso : 0.17500kg
Descripción
- Peso ligero con alta precisión y precisión para su uso en profesionales
- Amplia gama de pipetas con rangos de volumen ajustables
- Ajuste de volumen sencillo con mecanismo de parada por clic
- Agarre relajado con soporte ergonómico para los dedos
- Reducción del riesgo de contaminación con los filtros Safe-Cone disponibles
- Compatible con muchas puntas universales, incluyendo puntas Optifit y puntas SafetySpace
Especificaciones
CE | |
Gris | |
Relajado | |
12 | |
Pipeta Mecánica Proline | |
Para universidades y escuelas superiores, o cualquier laboratorio que busque una herramienta rentable para la manipulación de líquidos. | |
0,5 a 10 μL | |
1 cada uno |
Para puntas Optifit 10μL y puntas con filtro SafetySpace&trade 10μL | |
Punta de 10 µl Optifit™ y punta con filtro de 10 µl SafetySpace™ | |
Polipropileno | |
Biohit™ Proline™ | |
De 0,5 a 10 μl | |
Para puntas Optifit de 10μL y puntas con filtro SafetySpace&trade de 10μL | |
0,1 μl |