Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BioBasic™ 8
Utilice esta columna para la separación de fase reversa de proteínas y otras biomoléculas.
Brand: Thermo Scientific™ 72205-051030
Additional Details : Peso : 0.10000kg
Description
Las columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 8, que están optimizadas para la separación de una amplia variedad de péptidos, son columnas de alto rendimiento ideales para el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
- Tamaño de poro de 300 Å para lograr un mejor análisis de biomoléculas
- Excelente columna de inicio para el análisis de péptidos y proteínas
- Excepcional reproducibilidad, eficiencia y vida útil de las columnas
- Excelente para separaciones de LC/MS
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columnas, entre las que se incluyen columnas preparativas. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Specifications
Columna de análisis | |
50 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Esférico, sílice ultrapuro completamente poroso | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
1 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 9 | |
100 m²/g | |
L7 | |
BioBasic | |
5 % | |
Sí | |
Columna de análisis |