Learn More
Saint-Gobain Tubos Bev-A-Line
Utilice estos tubos para aplicaciones de alcohol, alimentos y bebidas y para uso general de laboratorio. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line no son tóxicos ni hemolíticos y cuentan con un revestimiento de polietileno con cubierta de etilvinilacetato.
Marca: Saint-Gobain 06490-12
Detalles adicionales : Peso : 0.51300kg
Alertas:
Avoid use with strong solvents
Descripción
- Seguros para uso general, con alimentos, bebidas, fármacos y en laboratorio
- Más asequibles que los tubos de PTFE
- Seguros para la mayoría de alcoholes
- Revestimiento de polietileno con revestimiento de acetato de vinilo etílico
- No contienen plastificadores
- No tóxico y no hemolítico
- Termosellables
- Translúcido
- Escala de temperatura: de –30 De – 51 a 71 °C
- Esterilización: Con óxido de etileno o con calor seco
- Certificación: Resina conforme con la FDA (revestimiento: 21 CFR 1,7.1,20; carcasa 21 CFR 1,7.1,50). Cumple con los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), USDA y el Formulario Nacional estadounidense.
Especificaciones
FDA, USP, USDA, Formulario Nacional estadounidense | |
3,2 mm | |
15,2 m | |
Seguros para alimentos, bebidas, fármacos, uso general y de laboratorio, pueden soportar temperaturas más elevadas que los tubos Bev-A-Line™ IV, seguros para la mayoría de alcoholes, evite disolventes fuertes | |
1 unidad | |
Translúcido | |
5,0 bar, 72 psi |
Esterilizable en autoclave | |
6,4 mm | |
1,6 mm | |
-51 °C | |
Estéril | |
Semirrígido | |
De – 51 a 71 °C |