Learn More
Saint-Gobain Tubos Bev-A-Line
Utilice estos tubos para aplicaciones de alcohol, alimentos y bebidas y para uso general de laboratorio. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line no son tóxicos ni hemolíticos y cuentan con un revestimiento de polietileno con cubierta de etilvinilacetato.
58.55€ - 489.00€
Especificaciones
Longitud global (métrico) 15,2 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estéril
Color Translúcido
Ver más especificaciones
Alertas:
Avoid use with strong solvents
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11793119
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
06490-20
12,8 mm 19,2 mm 50 psi 6,35 mm
385.00€
15 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11703129
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
06490-39
19,2 mm 25,4 mm 39 psi 3,2 mm
489.00€
paquete de 15
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11703139
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
06490-12
3,2 mm 6,4 mm 5,0 bar, 72 psi 1,6 mm
58.55€
15 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos translúcidos termosellables
  • Sin plastificantes
  • Seguros para alimentos, bebidas, fármacos, laboratorio y uso general
  • Más asequibles que los tubos de PTFE
  • La resina cuenta con la aprobación de la FDA (revestimiento: 21 CFR 177.1520; carcasa 21 CFR 177.1350)
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, USDA y National Formulary
  • Esterilizar con óxido de etileno o calor seco
  • Evite el uso con disolventes fuertes
Especificaciones
Especificaciones
15,2 m
1 unidad
Translúcido
-51 °C
Estéril
De – 51 a 71 °C