Learn More
Saint-Gobain Tubos Bev-A-Line
Utilice estos tubos para aplicaciones de alcohol, alimentos y bebidas y para uso general de laboratorio. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line no son tóxicos ni hemolíticos y cuentan con un revestimiento de polietileno con cubierta de etilvinilacetato.
Marca:  Saint-Gobain 06490-39
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11703129
  • 489.00€ / paquete de 15
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
Avoid use with strong solvents
Descripción
Descripción
  • Seguros para uso general, con alimentos, bebidas, fármacos y en laboratorio
  • Más asequibles que los tubos de PTFE
  • Seguros para la mayoría de alcoholes
  • Revestimiento de polietileno con revestimiento de acetato de vinilo etílico
  • No contienen plastificadores
  • No tóxico y no hemolítico
  • Termosellables
  • Translúcido
  • Escala de temperatura: de –30 De – 51 a 71 °C
  • Esterilización: Con óxido de etileno o con calor seco
  • Certificación: Resina conforme con la FDA (revestimiento: 21 CFR 1,7.1,20; carcasa 21 CFR 1,7.1,50). Cumple con los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), USDA y el Formulario Nacional estadounidense.
Especificaciones
Especificaciones
FDA, Resina conforme con la FDA (revestimiento: 21 CFR 177.1520; carcasa 21 CFR 177.1350), Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), USDA, Requisitos del Formulario Nacional estadounidense
Bev-A-Line
15,2 m
Seguros para uso general, con alimentos, bebidas, fármacos y en laboratorio
1 unidad
Translúcido
de 71 °C
19,2 mm
25,4 mm
3,2 mm
-51 °C
Estéril
39 psi