Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Bergamo
El cómodo ajuste del pie proporciona una sensación natural de ligereza y ventilación en los pies. Prácticamente a prueba de penetración, pala resistente al agua. La suela exterior 100% de caucho de nitrilo repele los líquidos, dañinos o no, y los sofisticados contornos de la suela proporcionan un agarre adicional en la mayoría de las superficies.
Brand: Emma Safety Footwear 107092-46
Additional Details : Peso : 1.60500kg
Description
- O3-Zapato de trabajo sin puntera de acero y con suela.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
- Sin metales
- Forro sin cromo
- Certificación ESD
- Sanitized
Specifications
EN ISO 20347:2012 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather | |
46 |
Cordones | |
Bergamo | |
Cuero |