Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Bergamo
El cómodo ajuste del pie proporciona una sensación natural de ligereza y ventilación en los pies. Prácticamente a prueba de penetración, pala resistente al agua. La suela exterior 100% de caucho de nitrilo repele los líquidos, dañinos o no, y los sofisticados contornos de la suela proporcionan un agarre adicional en la mayoría de las superficies.
142.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20347:2012 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Bergamo |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998161
|
Emma Safety Footwear
107092-39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908171
|
Emma Safety Footwear
107092-40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918171
|
Emma Safety Footwear
107092-41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928171
|
Emma Safety Footwear
107092-42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938171
|
Emma Safety Footwear
107092-44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948171
|
Emma Safety Footwear
107092-45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958171
|
Emma Safety Footwear
107092-46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968171
|
Emma Safety Footwear
107092-47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978171
|
Emma Safety Footwear
107092-48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- O3-Zapato de trabajo sin puntera de acero y con suela.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
- Sin metales
- Forro sin cromo
- Certificación ESD
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20347:2012 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather |
Cordones | |
Bergamo | |
Cuero |