Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador receptor doblado con vidrio verde oliva
Permite la conexión de un condensador a un matraz receptor. Los adaptadores receptores doblados con vidrio verde oliva Lenz Laborglasinstrumente™ se pueden calentar y soportan las variaciones térmicas típicas del laboratorio.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05275003
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Toma NS y cono NS
- Ángulo de 105°
- Conexión de vacío
- Vidrio verde oliva con punta de drenaje
- Cumple con las normas DIN 12594
Especificaciones
Adaptador receptor doblado con oliva de vidrio | |
Vidrio Duran | |
DIN 12594 | |
NS 24/29 |