Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador receptor doblado con oliva de vidrio
Descripción
- Toma NS y cono NS
- Ángulo de 105°
- Conexión de vacío
- Vidrio verde oliva con punta de drenaje
- Cumple con las normas DIN 12594
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador receptor doblado con oliva de vidrio |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | NS 19/26 |