Learn More
Köttermann Campana de sobremesa
Diseñada para uso universal, esta campana de sobremesa es ideal para tratar disolventes orgánicos, y también es adecuada para trabajar con ácidos fríos o diluidos.
Marca: Köttermann 451-00028
Detalles adicionales : Peso : 73.35900kg
Descripción
- Campana multiuso para uso general
- Protección optimizada contra materiales peligrosos volátiles
- Fabricación en acero de larga duración
- Función ergonómica para mejorar el flujo de trabajo
Especificaciones
Sin ventilador de ventilación | |
Enchufe tipo D/F (enchufe Schuko/antiguo británico) | |
85 kg |
800 x 1350 x 640 mm | |
230 V |