Learn More
Köttermann Campana de sobremesa
Diseñada para uso universal, esta campana de sobremesa es ideal para tratar disolventes orgánicos, y también es adecuada para trabajar con ácidos fríos o diluidos.
1808.20€ - 2050.84€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 800 x 1350 x 640 mm
Tensión 230 V
Peso (métrico) 85 kg
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Opciones de configuración Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Opciones de configuración Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
17342189
Ver documentos Detalles de la promoción
Köttermann
451-00028
Sin ventilador de ventilación Enchufe tipo D/F (enchufe Schuko/antiguo británico)
1813.98€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
17362189
Ver documentos Detalles de la promoción
Köttermann
451-00032
Sin ventilador de ventilación Tapón GB
1808.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
17352189
Ver documentos Detalles de la promoción
Köttermann
451-00031
Ventilador Tapón GB
2050.84€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Campana multiuso para uso general
  • Protección optimizada contra materiales peligrosos volátiles
  • Fabricación en acero de larga duración
  • Función ergonómica para mejorar el flujo de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
800 x 1350 x 640 mm
230 V
85 kg