Learn More
Bel-Art™ Embudos de alta velocidad SP Scienceware™ Urbanti™
Optimizados para filtración sin vacío y de alta velocidad, estos embudos transparentes de vidrio tienen estrías helicoidales internas para aumentar la velocidad de filtración
Marca: Bel-Art™ F14648-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Sus estrías exteriores verticales evitan el bloqueo de aire
- Fabricados con policarbonato esterilizable en autoclave
- No se ven afectados por líquidos corrosivos
- Resistentes a temperaturas de hasta 177 °C (350 °F)
Especificaciones
14 cm | |
1,6cm | |
Sí | |
Estrías helicoidales internas |
586 ml | |
PMP | |
De 24 a 27 cm | |
13,2cm |