Learn More
Bel-Art™ Embudos de alta velocidad SP Scienceware™ Urbanti™
Optimizados para filtración sin vacío y de alta velocidad, estos embudos transparentes de vidrio tienen estrías helicoidales internas para aumentar la velocidad de filtración
26.05€ - 72.65€
Especificaciones
Material PMP
Esterilizables en autoclave
Incluye Estrías helicoidales internas
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Longitud del tubo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Longitud del tubo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12344016
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F14640-0000
28,3 mL 0,75cm 5,1cm 15 cm
26.40€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12364016
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F14644-0000
76 ml 1 cm 7 cm 7,6cm
29.30€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11938124
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F14646-0000
224 ml 1 cm 10 cm 10,8cm
26.05€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11322194
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F14648-0000
586 ml 1,6cm 14 cm 13,2cm
72.65€
paquete de 3
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12693016
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™
F14650-0000
1532 ml 2,6cm 19,6cm 16 cm
69.45€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sus estrías exteriores verticales evitan el bloqueo de aire
  • Fabricados con policarbonato esterilizable en autoclave
  • No se ven afectados por líquidos corrosivos
  • Resistentes a temperaturas de hasta 177 °C (350 °F)
Especificaciones
Especificaciones
PMP
Estrías helicoidales internas