Learn More
Bel-Art™ Surtido de barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbox™ Spinplus™
Útil surtido de tamaños y formas populares
Marca: Bel-Art™ F37185-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.26000kg
Includes:
16 barras variadas de forma octogonal, estándar y microbarras; barras estándar con anillo de pivote 12 barras variadas de forma octogonal, barras estándar con anillos pivotantes 22 barras variadas de forma redonda con anillos pivotantes extraíbles en barras con una longitud superior a 1 pulgada 18 barras variadas de forma poligonal, 24 barras variadas con forma octogonal codificadas por colores con anillo pivotante 12 microbarras variadas codificadas por colores 13 barras variadas con forma ovalada 5 barras variadas Spinplus con forma +
Descripción
- La cómoda caja de almacenamiento segrega los tamaños y estilos para una organización sencilla y sin complicaciones
- Revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense; duradero e inerte
- Disponible en forma octogonal, ovalada y Spinplus™
- Esterilizable en autoclave
Certifications
ISO 9001:2008
Especificaciones
Dos de los siguientes tamaños: 12,7 × 7,8 mm (0,5 × 0,31 pulgadas), 16 × 7,8 mm (0,63 × 0,31 pulgadas), 25,4 × 9,65 mm (1 × 0,38 pulgadas), 38,1 × 9,65 mm (1,5 × 0,38 pulgadas), 50,8 × 9,65 mm (2 × 0,38 pulgadas) y 63,5 × 9,65 mm (2,5 × 0,38 pulgadas) | |
6 | |
Sí | |
Octogonal |
Rojo, amarillo, azul | |
Imán Alnico | |
FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008, SGS |