Learn More
Bel-Art™ Surtido de barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbox™ Spinplus™
Código de producto. p-3273329 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Forma:
Forma de huevo
Octogonal
Tamaño de la unidad:
paquete de 13
paquete de 24
Código de producto. 11755064
Marca: Bel-Art™ F371850000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
16 barras variadas de forma octogonal, estándar y microbarras; barras estándar con anillo de pivote 12 barras variadas de forma octogonal, barras estándar con anillos pivotantes 22 barras variadas de forma redonda con anillos pivotantes extraíbles en barras con una longitud superior a 1 pulgada 18 barras variadas de forma poligonal, 24 barras variadas con forma octogonal codificadas por colores con anillo pivotante 12 microbarras variadas codificadas por colores 13 barras variadas con forma ovalada 5 barras variadas Spinplus con forma +
Útil surtido de tamaños y formas populares
  • La cómoda caja de almacenamiento segrega los tamaños y estilos para una organización sencilla y sin complicaciones
  • Revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense; duradero e inerte
  • Disponible en forma octogonal, ovalada y Spinplus™
  • Esterilizable en autoclave
Certifications
ISO 9001:2008
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008, SGS
Color Rojo, amarillo, azul
Incluye Dos de los siguientes tamaños: 12,7 × 7,8 mm (0,5 × 0,31 pulgadas), 16 × 7,8 mm (0,63 × 0,31 pulgadas), 25,4 × 9,65 mm (1 × 0,38 pulgadas), 38,1 × 9,65 mm (1,5 × 0,38 pulgadas), 50,8 × 9,65 mm (2 × 0,38 pulgadas) y 63,5 × 9,65 mm (2,5 × 0,38 pulgadas)
Recubrimiento PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diámetro (métrico) 7.9 mm, 9.7 mm
Longitud (métrico) 12.7 mm, 16 mm, 25.4 mm, 38.1 mm, 50.8 mm, 63.5 mm
Material Imán Alnico
Cantidad 6
Forma Octogonal
Tipo Magnetic Stir Bar with Pivot Ring