Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética redondas SP Scienceware™ Spinbar™
Las barras de agitación magnéticas cilíndricas ofrecen unas excelentes características de centrado y funcionamiento fluido.
Marca: Bel-Art™ F37111-0004
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Pequeño anillo pivotante extraíble en el centro que aumenta la versatilidad
- El anillo pivotante minimiza el área de contacto de la barra con el recipiente, reduce la fricción y disminuye los arañazos en los recipientes de plástico
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- Duraderos e inertes
- Uso seguro en autoclave
Certifications
Se ha fabricado en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
16 mm | |
0,62 in | |
50 | |
Sí | |
101,6mm |
4 pulg | |
Blanco | |
Imán Alnico | |
FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008 | |
Cilíndrico |