Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética redondas SP Scienceware™ Spinbar™
Las barras de agitación magnéticas cilíndricas ofrecen unas excelentes características de centrado y funcionamiento fluido.
27.95€ - 155.04€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008 |
Color | Blanco |
Material | Imán Alnico |
Forma | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11366944
|
Bel-Art™
F37111-0003 |
0,5 in | 12,7mm | 3 pulg | 76,2mm |
27.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10789572
|
Bel-Art™
F37111-0004 |
0,62 in | 16 mm | 4 pulg | 101,6mm |
71.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11386944
|
Bel-Art™
F37111-0006 |
0,75 in | 19 mm | 6 pulg | 152,4mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Pequeño anillo pivotante extraíble en el centro que aumenta la versatilidad
- El anillo pivotante minimiza el área de contacto de la barra con el recipiente, reduce la fricción y disminuye los arañazos en los recipientes de plástico
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- Duraderos e inertes
- Uso seguro en autoclave
Certifications
Se ha fabricado en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Cilíndrico |
FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008 | |
Imán Alnico |