Learn More
Bel-Art™ Gradillas de burbujas redondas ProCulture
Optimizadas para su uso en laboratorios de microbiología e inmunología
Marca: Bel-Art™ F18875-1600
16.63 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricadas especialmente para su uso con vasos de precipitados y baños de agua, estas gradillas para ahorrar espacio son ideales para pequeñas cantidades de tubos y para su uso en laboratorios de cultivo celular.
- Perfectas para incubar microtubos en un vaso de precipitados en agua
- Moldeados con polimetilpenteno boyante de la marca TPX™ con pequeñas burbujas dispersas por toda la gradilla para aumentar la flotabilidad
- Inserte los tubos desde la parte superior y retírelos fácilmente presionando la gradilla hacia abajo en la mesa
- Resiste la ebullición durante 30 minutos a 100 °C (212 °F)
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
- Longitud de la pata: 19 mm; grosor: 6,4 mm
Información de órdenes
El disco de ocho posiciones mide 2.625 pulg (6.6 cm) de diámetro; el disco de 20 posiciones mide 3.75 pulg (9.5 cm) de diámetro. Los discos tienen un grosor de 0.25 pulg (0.6 cm). Las patas tienen una longitud de 0.75 pulg (1.9 cm).
Especificaciones
Gradilla para microtubos | |
Tubos (2 ml) | |
20 | |
Vasos de precipitados de 1000 ml | |
7,7 mm |
Esterilizable en autoclave | |
PMP | |
Incubación de microtubos en baños de agua o vasos de precipitados | |
95 mm |